Przejdź do zawartości
31458
Magnesia grooves
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
MgO
Masa cząsteczkowa:
40.30
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
EC Number:
215-171-9
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: magnesium
SMILES string
O=[Mg]
InChI
1S/Mg.O
InChI key
CPLXHLVBOLITMK-UHFFFAOYSA-N
Packaging
package of 100 pieces
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Magnesia grooves
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)