Merck
309125
Barium peroxide
−325 mesh, 95%
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
BaO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
169.33
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
38110504
UNSPSC Code:
12352300
EC Number:
215-128-4
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
95%
reaction suitability
reagent type: oxidant
particle size
−325 mesh
SMILES string
[Ba++].[O-][O-]
InChI
1S/Ba.O2/c;1-2/q+2;-2
InChI key
ZJRXSAYFZMGQFP-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Barium peroxide
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)