Przejdź do
30413
Sodium phosphate dibasic heptahydrate
puriss. p.a., ACS reagent, ≥99%
Synonim(y):
Disodium hydrogen phosphate heptahydrate, Disodium phosphate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Na2HPO4 · 7H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
268.07
UNSPSC Code:
12352300
PubChem Substance ID:
EC Number:
237-707-0
MDL number:
Produkt 30413 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor density
4.9 (vs air)
grade
ACS reagent, puriss. p.a.
assay
≥99%
impurities
≤0.0005% heavy metals (as Pb)
pH
8.7-9.3 (25 °C, 5%)
density
1.68 g/mL at 25 °C (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces
As: ≤1 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤100 mg/kg
SMILES string
O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2Na.H3O4P.7H2O/c;;1-5(2,3)4;;;;;;;/h;;(H3,1,2,3,4);7*1H2/q2*+1;;;;;;;;/p-2
InChI key
PYLIXCKOHOHGKQ-UHFFFAOYSA-L
Other Notes
A -D suffix exists for administrative purposes only.
All -D packages are 100% the same product, same quality, same specification as the package sizes previously sold without a -D.
Still not finding the right product?
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)