Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 794,00 zł 595,50 zł |
50 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1720,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H18N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
198.26
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
≥96.0% (HPLC)
Form:
liquid
595,50 zł
Cena katalogowa794,00 złZaoszczędź 25%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥96.0% (HPLC)
form
liquid
impurities
≤1.0% water
SMILES string
CC([O-])=O.CCCCn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C8H15N2.C2H4O2/c1-3-4-5-10-7-6-9(2)8-10;1-2(3)4/h6-8H,3-5H2,1-2H3;1H3,(H,3,4)/q+1;/p-1
InChI key
BSKSXTBYXTZWFI-UHFFFAOYSA-M
General description
1-Butyl-3-methylimidazolium acetate is a room temperature ionic liquid.[1] It is reported to irreversibly adsorb gaseous CO2, therefore can be a useful means for the separation of greenhouse gas.[2] CO2 has been reported to readily dissolve in 1-butyl-3-methylimidazolium-acetate. It also forms reversible molecular complex with CO2 in the ratio of 1 (CO2) : 2 (1-butyl-3-methylimidazolium-acetate).[1]
Application
1-Butyl-3-methylimidazolium acetate may be used to effectively capture CO2 from post-combustion flue gas. It may be used in the preparation of 1-butyl-3-methylimidazolium-2-carboxylate via carboxylation with CO2.[1]
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Butyl-3-methylimidazolium acetate
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
307.4 °F - closed cup
flash_point_c
153.00 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?