Przejdź do
296244
2′,4′-Dihydroxy-3′-methylacetophenone
technical grade, 90%
Synonim(y):
1-(2,4-Dihydroxy-3-methylphenyl)ethanone, 3-Methylresacetophenone, 4-Acetyl-2-methylresorcinol
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3C6H2(OH)2COCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
166.17
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
MDL number:
grade
technical grade
Quality Segment
assay
90%
form
powder or crystals
mp
153-156 °C (lit.)
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
CC(=O)c1ccc(O)c(C)c1O
InChI
1S/C9H10O3/c1-5-8(11)4-3-7(6(2)10)9(5)12/h3-4,11-12H,1-2H3
InChI key
KMTLZBUHQPQFAV-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)