Merck
29062
Bis(1,5-cyclooctadiene)dirhodium(I) dichloride
Synonim(y):
1,5-Cyclooctadienerhodium(I) chloride dimer, Chloro(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) dimer, Rhodium(I) chloride 1,5-Cyclooctadiene complex dimer
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H24Cl2Rh2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
493.08
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
mp
~255 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
Cl[Rh].Cl[Rh].C1CC=CCCC=C1.C2CC=CCCC=C2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)