Merck
27710
Controlled Pore Glass
10-170 Å
Synonim(y):
CPG
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
operating range (Mr) measuring range
12-400×103
particle size
120-200 mesh
density
0.4 g/mL at 20 °C (lit.)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)