Przejdź do
274933
Titanium atomic absorption standard solution
analytical standard, 1,000 μg/mL Ti in H2O (Exact Ti concentration on label)
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
25140904
grade
analytical standard
Quality Segment
contains
hydrofluoric acid as stabilizer (trace)
concentration
1,000 μg/mL Ti in H2O (Exact Ti concentration on label)
technique(s)
AAS: suitable
density
1 g/mL at 25 °C
format
single component solution
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
16962-40-6
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)