Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
grade
anhydrous
Quality Segment
vapor density
3 (vs air)
vapor pressure
2 mmHg ( 25 °C), 4 mmHg ( 38 °C)
assay
99.8%
form
liquid
autoignition temp.
914 °F
expl. lim.
1.8 %, 100 °F, 11.5 %, 160 °F
impurities
<0.005% water
evapn. residue
<0.001%
refractive index
n20/D 1.437 (lit.)
pH
4 (20 °C, 200 g/L)
bp
164.5-166 °C (lit.)
mp
−20 °C (lit.)
density
0.937 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CN(C)C(C)=O
InChI
1S/C4H9NO/c1-4(6)5(2)3/h1-3H3
InChI key
FXHOOIRPVKKKFG-UHFFFAOYSA-N
Application
- Palladium (II) acetate-butyldi-1-adamantylphosphine catalyzed arylation of 2-isobutylthiazole with chlorobenzene to form 5-phenyl-2-isobutylthiazole.
- Synthesis of β-, γ-, and δ-metallo ester intermediates that can react with acid chlorides to form γ-, δ-, and ε-keto esters.
- Synthesis of (R)-(-)-methyl 1,1′-binaphthyl-2,2′-diylphosphate that can be used as a precursor for preparing (R)-(+)-1,1′-binaphthalene-2,2′-diol.
Packaging
Other Notes
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N,N-Dimethylacetamide
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
flash_point_f
147.2 °F - closed cup
flash_point_c
64 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
127-19-5
127-19-5
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?