Przejdź do
258091
3,3′-Diethyloxadicarbocyanine iodide
99%
Synonim(y):
3-Ethyl-2-[5-(3-ethyl-2-benzoxazolinylidene)-1,3-pentadienyl]benzoxazolium iodide, DODC Iodide
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H23IN2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
486.35
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
EC Number:
238-873-7
Beilstein/REAXYS Number:
3838937
MDL number:
assay
99%
form
powder or crystals
mp
232 °C (dec.) (lit.)
λmax
582 nm
fluorescence
λex 582 nm; λem 603 nm
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
[I-].CCN1\C(Oc2ccccc12)=C\C=C\C=C\c3oc4ccccc4[n+]3CC
InChI
1S/C23H23N2O2.HI/c1-3-24-18-12-8-10-14-20(18)26-22(24)16-6-5-7-17-23-25(4-2)19-13-9-11-15-21(19)27-23;/h5-17H,3-4H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
CLDZYSUDOQXJOU-UHFFFAOYSA-M
General description
3,3′-Diethyloxadicarbocyanine iodide, also known as DODCI is a laser dye that belongs to the group of cyanine dyes.
Application
3,3′-Diethyloxadicarbocyanine iodide is a suitable dye for mode-locking both pulsed and cw tunable rhodamine 6G lasers. It has been used as a micellar probe as it is positively charged and it stays at the micelle–water interface.
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)