Przejdź do
256501
Calcium carbonate
ACS reagent, ≥99.0%, low in alkalies
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CaCO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
100.09
EC Number:
207-439-9
UNSPSC Code:
12352300
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
8008338
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
ACS reagent
assay
≥99.0%
impurities
≤0.01% NH4OH pptd., ≤0.01% insol. dil. HCl
density
2.93 g/mL at 25 °C (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.001%, fluoride (F-): ≤0.0015%, sulfate (SO42-): ≤0.005%
cation traces
Ba: ≤0.01%, Fe: ≤0.002%, K: ≤0.01%, Mg: ≤0.01%, NH4+: ≤0.003%, Na: ≤0.01%, Sr: ≤0.1%, heavy metals (as Pb): ≤0.001%
SMILES string
[Ca++].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Ca/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+2/p-2
InChI key
VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L
Other Notes
A -D suffix exists for administrative purposes only.
All -D packages are 100% the same product, same quality, same specification as the package sizes previously sold without a -D.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Calcium carbonate
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)