Przejdź do zawartości
25422
Sodium oxalate
puriss., ≥99%
Synonim(y):
Ethanedioic acid sodium salt, Oxalic acid disodium salt
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
NaOOCCOONa
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
134.00
EC Number:
200-550-3
UNSPSC Code:
12352300
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3631622
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
puriss.
assay
≥99%
impurities
≤0.002% heavy metals (as Pb)
pH
6.5-8.5 (20 °C, 2.5%)
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤200 mg/kg
cation traces
Fe: ≤20 mg/kg
SMILES string
[Na+].[Na+].[O-]C(=O)C([O-])=O
InChI
1S/C2H2O4.2Na/c3-1(4)2(5)6;;/h(H,3,4)(H,5,6);;/q;2*+1/p-2
InChI key
ZNCPFRVNHGOPAG-UHFFFAOYSA-L
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium oxalate
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)