Merck
25007
Ammonium acetate
technical, ≥97.0%
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3CO2NH4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
77.08
EC Number:
211-162-9
UNSPSC Code:
12352300
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
4186741
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
technical
assay
≥97.0%
form
solid
impurities
≤0.001% heavy metals (as Pb)
mp
110-112 °C (dec.) (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤200 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
cation traces
Fe: ≤50 mg/kg
SMILES string
N.CC(O)=O
InChI
1S/C2H4O2.H3N/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);1H3
InChI key
USFZMSVCRYTOJT-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ammonium acetate
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)