Przejdź do
24481
4-Chloro-1,3-dioxolan-2-one
technical, ≥90% (GC)
Synonim(y):
Chloroethylene carbonate, Chloroethyleneglycol carbonate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C3H3ClO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
122.51
EC Number:
223-583-5
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
109433
MDL number:
Assay:
≥90% (GC)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
technical
assay
≥90% (GC)
refractive index
n20/D 1.454 (lit.), n20/D 1.455
bp
121-123 °C/18 mmHg (lit.)
density
1.504 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
ClC1COC(=O)O1
InChI
1S/C3H3ClO3/c4-2-1-6-3(5)7-2/h2H,1H2
InChI key
OYOKPDLAMOMTEE-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
>235.4 °F - closed cup
flash_point_c
> 113 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)