Przejdź do zawartości
24390
Chloromethyl methyl sulfide
technical, ≥80% (GC)
Synonim(y):
Chlorodimethyl sulfide
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3SCH2Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
96.58
EC Number:
219-148-4
UNSPSC Code:
12352000
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1730851
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
technical
assay
≥80% (GC)
refractive index
n20/D 1.498
bp
105 °C (lit.)
density
1.153 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CSCCl
InChI
1S/C2H5ClS/c1-4-2-3/h2H2,1H3
InChI key
JWMLCCRPDOIBAV-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Reagent for the introduction of the methylthiomethyl (MTM) protecting group into carboxylic acids. MTM esters are stable to mild reducing agents
Piktogramy
Flame
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
62.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
17 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)