Przejdź do
24260
Chlorodicyclohexylborane solution
purum, ~1 M in hexane
Synonim(y):
Dicyclohexylboron chloride, Dicyclohexylboryl chloride, Dicyclohexylchloroborane
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(C6H11)2BCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
212.57
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352000
Beilstein/REAXYS Number:
3233942
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
purum
reaction suitability
reagent type: reductant
concentration
~1 M in hexane
density
0.74 g/mL at 20 °C
SMILES string
ClB(C1CCCCC1)C2CCCCC2
InChI
1S/C12H22BCl/c14-13(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h11-12H,1-10H2
InChI key
PBBOKJIYEZCTEH-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant for:
  • Aldol addition reactions
  • Mukaiyama aldol addition
  • Microwave assisted ring closing metathesis reactions
  • C-alkylation of aromatic aldimines
  • Reversible ketone-ketone aldol reactions
  • Syn- and anti-stereoselective aldol reaction hexenone with aldehydes
Other Notes
Ideal reagent for the generation of E-enol borinates from ketones in high stereoselectivity
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)