Merck
241229
1,2-Propanediol
ReagentPlus®, ≥99%
Synonim(y):
Propylene glycol
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3CH(OH)CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
76.09
EC Number:
200-338-0
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
1340498
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor density
2.62 (vs air)
vapor pressure
0.08 mmHg ( 20 °C)
product line
ReagentPlus®
assay
≥99%
autoignition temp.
779 °F
expl. lim.
12.5 %
refractive index
n20/D 1.432 (lit.)
mp
−60 °C (lit.)
density
1.036 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(O)CO
InChI
1S/C3H8O2/c1-3(5)2-4/h3-5H,2H2,1H3
InChI key
DNIAPMSPPWPWGF-UHFFFAOYSA-N
Legal Information
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,2-Propanediol
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
217.4 °F - closed cup
flash_point_c
103 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)