Merck
240729
Ethylenediamine
ReagentPlus®, ≥99%
Synonim(y):
1,2-Diaminoethane
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
NH2CH2CH2NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
60.10
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
39030201
EC Number:
203-468-6
Beilstein/REAXYS Number:
605263
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor density
2.07 (vs air)
vapor pressure
10 mmHg ( 20 °C)
product line
ReagentPlus®
assay
≥99%
autoignition temp.
716 °F
expl. lim.
16 %
refractive index
n20/D 1.4565 (lit.)
bp
118 °C (lit.)
mp
8.5 °C (lit.)
density
0.899 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
NCCN
InChI
1S/C2H8N2/c3-1-2-4/h1-4H2
InChI key
PIICEJLVQHRZGT-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... FNTA(2339)
Legal Information
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ethylenediamine
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1B - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1B
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
100.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
38 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
107-15-3
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)