Przejdź do zawartości
239887
1-Bromobutane
ReagentPlus®, ≥99%
Synonim(y):
Butyl bromide
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)3Br
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
137.02
EC Number:
203-691-9
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
1098260
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor density
4.7 (vs air)
vapor pressure
150 mmHg ( 50 °C), 40 mmHg ( 25 °C)
product line
ReagentPlus®
assay
≥99%
autoignition temp.
509 °F
expl. lim.
2.8-6.6 %, 100 °F
refractive index
n20/D 1.439 (lit.)
bp
100-104 °C (lit.)
mp
−112 °C (lit.)
density
1.276 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCBr
InChI
1S/C4H9Br/c1-2-3-4-5/h2-4H2,1H3
InChI key
MPPPKRYCTPRNTB-UHFFFAOYSA-N
Legal Information
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Bromobutane
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)