Przejdź do
239291
Sodium dichromate dihydrate
ReagentPlus®, 99%
Synonim(y):
Sodium bichromate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Na2Cr2O7 · 2H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
298.00
EC Number:
234-190-3
UNSPSC Code:
12352300
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
product line
ReagentPlus®
assay
99%
reaction suitability
reagent type: oxidant
mp
91 °C (lit.)
SMILES string
O.O.[Na+].[Na+].[O-][Cr](=O)(=O)O[Cr]([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Cr.2Na.2H2O.7O/h;;;;2*1H2;;;;;;;/q;;2*+1;;;;;;;;2*-1
InChI key
JYDRNIYTFCBIFC-UHFFFAOYSA-N
Legal Information
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium dichromate dihydrate
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 1B - Ox. Sol. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
Klasa składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7789-12-0
CAS No.
7789-12-0
CAS No.
7789-12-0
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)