Merck
238562
IGEPAL® CA-210
average Mn ~294
Synonim(y):
Polyoxyethylene (2) isooctylphenyl ether, Polyoxyethylene (2) octylphenyl ether, branched
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(C2H4O)n · C14H22O n~1.5
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12161900
PubChem Substance ID:
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
non-ionic
mol wt
average Mn ~294
refractive index
n20/D 1.509 (lit.)
density
1.009 g/mL at 25 °C (lit.)
HLB
4
SMILES string
CC(C)(C)CC(C)(C)c1ccc(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO)cc1
InChI
1S/C28H50O8/c1-27(2,3)24-28(4,5)25-6-8-26(9-7-25)36-23-22-35-21-20-34-19-18-33-17-16-32-15-14-31-13-12-30-11-10-29/h6-9,29H,10-24H2,1-5H3
InChI key
HNLXNOZHXNSSPN-UHFFFAOYSA-N
Legal Information
IGEPAL is a registered trademark of Solvay
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
9036-19-5
CAS No.
9036-19-5
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)