Merck
22695
8-Quinolinesulfonyl chloride
≥96.0% (AT)
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H6ClNO2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
227.67
EC Number:
242-515-5
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
156347
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥96.0% (AT)
form
solid
mp
126-129 °C
solubility
methanol: soluble 10 mg/mL, clear, colorless to light yellow
SMILES string
ClS(=O)(=O)c1cccc2cccnc12
InChI
1S/C9H6ClNO2S/c10-14(12,13)8-5-1-3-7-4-2-6-11-9(7)8/h1-6H
InChI key
JUYUYCIJACTHMK-UHFFFAOYSA-N
General description
8-Quinolinesulfonyl chloride reacts with aromatic/heterocyclic sulfonamides containing a free amino, imino, hydrazino or hydroxyl group to form water-soluble compounds.
Application
8-Quinolinesulfonyl chloride was used as a coupling reagent in oligonucleotide synthesis. It was also used in the synthesis of olefins from secondary esters at moderate temperature
Piktogramy
Corrosion
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)