Merck
21795
Carbazole-9-carbonyl chloride
purum, ≥98.0% (GC)
Synonim(y):
9-(Chloroformyl)carbazole
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H8ClNO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
229.66
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
161868
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
purum
assay
≥98.0% (GC)
mp
100-104 °C
suitability
suitable for fluorescence
storage temp.
2-8°C
SMILES string
ClC(=O)n1c2ccccc2c3ccccc13
Application
Reagent used for the fluorogenic labeling of amino acids.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)