Przejdź do
21510
ε-Caprolactone
purum, ≥99.0% (GC)
Synonim(y):
2-Oxepanone, 6-Caprolactone monomer, 6-Hexanolactone
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H10O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
114.14
EC Number:
207-938-1
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
106919
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor density
3.9 (vs air)
vapor pressure
0.01 mmHg ( 20 °C)
grade
purum
assay
≥99.0% (GC)
refractive index
n20/D 1.463
bp
97-98 °C/15 mmHg (lit.)
density
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
O=C1CCCCCO1
InChI
1S/C6H10O2/c7-6-4-2-1-3-5-8-6/h1-5H2
InChI key
PAPBSGBWRJIAAV-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... CYP1A2(1544)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under ε-Caprolactone
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
228.2 °F - closed cup
flash_point_c
109 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)