Merck
21300
(+)-Camphor
purum, natural, ≥97.0% (sum of enantiomers, GC)
Synonim(y):
(1R)-(+)-Camphor, (1R)-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-one
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H16O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
152.23
EC Number:
207-355-2
UNSPSC Code:
12352115
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
2042745
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
purum
assay
≥97.0% (sum of enantiomers, GC)
optical activity
[α]20/D +42.5±2.5°, c = 10% in ethanol
quality
natural
mp
176-180 °C
SMILES string
[H][C@@]12CC[C@@](C)(C(=O)C1)C2(C)C
InChI
1S/C10H16O/c1-9(2)7-4-5-10(9,3)8(11)6-7/h7H,4-6H2,1-3H3/t7-,10+/m1/s1
InChI key
DSSYKIVIOFKYAU-XCBNKYQSSA-N
Other Notes
(+)-Camphor, a chiral pool compound, has found extensive use as chiral building block; Many natural products have thus been prepared stereoselectively: a large number of compounds with a norbornane skeleton and other compounds
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (+)-Camphor
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 2 Inhalation
Narządy docelowe
Lungs
Klasa składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
147.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
64 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)