Merck
21188
Calcium ionophore I - membrane A
Selectophore™
Synonim(y):
Calcium ionophore I - cocktail A
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
26111700
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
product line
Selectophore™
form
solid
General description
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Other Notes
Ion-selective membrane for assaying calcium in whole blood, plasma and serum with ISE
Legal Information
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)