Merck
210544
Acid Blue 40
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H16N3NaO6S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
473.43
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
Colour Index Number:
62125
EC Number:
229-190-5
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
λmax
620 nm
SMILES string
[Na+].CC(=O)Nc1ccc(Nc2cc(c(N)c3C(=O)c4ccccc4C(=O)c23)S([O-])(=O)=O)cc1
InChI
1S/C22H17N3O6S.Na/c1-11(26)24-12-6-8-13(9-7-12)25-16-10-17(32(29,30)31)20(23)19-18(16)21(27)14-4-2-3-5-15(14)22(19)28;/h2-10,25H,23H2,1H3,(H,24,26)(H,29,30,31);/q;+1/p-1
InChI key
NTOOJLUHUFUGQI-UHFFFAOYSA-M
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)