Przejdź do zawartości
20800
8-Butyryloxypyrene-1,3,6-trisulfonic acid trisodium salt
≥95.0% (TLC)
Synonim(y):
Trisodium 8-butyryloxypyrene-1,3,6-trisulfonate
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H13Na3O11S3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
594.48
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥95.0% (TLC)
mp
240-250 °C (dec.) (lit.)
solubility
DMF: soluble, DMSO: soluble, H2O: soluble, methanol: soluble
fluorescence
λex 460 nm; λem 510 nm in 0.1 M Tris pH 8.0
suitability
suitable for fluorescence
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].CCCC(=O)Oc1cc(c2ccc3c(cc(c4ccc1c2c34)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
Other Notes
Highly water soluble enzyme substrate for the fluorimetric assay of esterases at longwave excitation and emission wavelengths.
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)