Merck
200808
Benzoyl Leucomethylene Blue
Dye content 90 %
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H23N3OS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
389.51
UNSPSC Code:
12171500
EC Number:
215-005-5
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
composition
Dye content, 90%
mp
195 °C (lit.)
λmax
258 nm
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)