Merck
199753
Toluidine Red
Dye content 70 %
Synonim(y):
Pigment Red 3
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H13N3O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
307.30
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
Colour Index Number:
12120
NACRES:
NA.47
EC Number:
219-372-2
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
powder
composition
Dye content, 70%
mp
270-272 °C (lit.)
λmax
398 nm, 507 nm (2nd)
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
Cc1ccc(\N=N\c2c(O)ccc3ccccc23)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C17H13N3O3/c1-11-6-8-14(15(10-11)20(22)23)18-19-17-13-5-3-2-4-12(13)7-9-16(17)21/h2-10,21H,1H3/b19-18+
InChI key
ZLFVRXUOSPRRKQ-VHEBQXMUSA-N
pictograms
CorrosionEnvironment
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)