Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3CONHC6H4OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
151.16
UNSPSC Code:
77101502
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
210-687-0
Beilstein/REAXYS Number:
907998
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, chromatography: suitable, gas chromatography (GC): suitable
mp
145-148 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical
format
neat
SMILES string
CC(=O)Nc1cccc(O)c1
InChI
1S/C8H9NO2/c1-6(10)9-7-3-2-4-8(11)5-7/h2-5,11H,1H3,(H,9,10)
InChI key
QLNWXBAGRTUKKI-UHFFFAOYSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Analysis Note
The purity is calculated based on the principle of mass balance and is mentioned on the CoA
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?