Merck
192503
10-Methyl-9(10H)-acridone
99%
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H11NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
209.24
UNSPSC Code:
12171500
PubChem Substance ID:
EC Number:
211-948-1
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
99%
mp
204-207 °C (lit.)
SMILES string
CN1c2ccccc2C(=O)c3ccccc13
InChI
1S/C14H11NO/c1-15-12-8-4-2-6-10(12)14(16)11-7-3-5-9-13(11)15/h2-9H,1H3
InChI key
XUVKSPPGPPFPQN-UHFFFAOYSA-N
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)