Merck
17036
N′-Benzoyl-N,N-diisobutylthiourea
≥99.0%
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H24N2OS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
292.44
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3336497
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥99.0% (HPLC), ≥99.0%
mp
134 °C
SMILES string
CC(C)CN(CC(C)C)C(=S)NC(=O)c1ccccc1
Other Notes
Modifier for preconcentration of silver ions in voltammetric determination
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)