Przejdź do
16186
SODOSIL RAM 05
acid cleaner with formic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352100
UBA Number:
08050021
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
pH
1-3 (20 °C, 1%)
density
1.06-1.12 g/mL at 20 °C
Application
SODOSIL był stosowany do czyszczenia wyrobów z tworzyw sztucznych podczas oznaczania ołowiu w próbkach krwi pełnej. Używano go do płukania powierzchni pokrytych żywicą epoksydową[1], matryc wieloelektrodowych[2] i powierzchni mineralnych[3].
Preparation Note
The best cleaning results are achieved with = 10−20% for normal contamination. The cleaning time = 2−24 h depends on the degree of contamination and on the bath temperature. The action of ultra-sonic waves accelerates the cleaning operation considerably as does an increase in temperature. The cleaning solution can be prepared with tap water. The use of demineralisied water results in more optimum utilisation of baths.
Legal Information
SODOSIL is a trademark of Sigma-Aldrich Chemie GmbH
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
flash_point_f
>212.0 °F
flash_point_c
> 100 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
64-18-6
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)