Przejdź do zawartości
16140
2-Bromoethanol
purum, ≥95.0% (GC)
Synonim(y):
Ethylene bromohydrin
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
BrCH2CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
124.96
EC Number:
208-748-1
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
878140
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor density
4.3 (vs air)
vapor pressure
2.4 mmHg ( 20 °C)
grade
purum
assay
≥95.0% (GC)
refractive index
n20/D 1.492 (lit.), n20/D 1.494
bp
56-57 °C/20 mmHg (lit.)
density
1.763 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OCCBr
InChI
1S/C2H5BrO/c3-1-2-4/h4H,1-2H2
InChI key
LDLCZOVUSADOIV-UHFFFAOYSA-N
Disclaimer
may discolor to brown on storage
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Bromoethanol
Piktogramy
Skull and crossbonesCorrosion
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)