Przejdź do
14603
Zirconium(IV) oxide
purum, ≥99% ZrO2 + HfO2 basis
Synonim(y):
Zirconia
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
ZrO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
123.22
UNSPSC Code:
12352300
PubChem Substance ID:
EC Number:
215-227-2
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
purum
Quality Segment
assay
≥99% ZrO2 + HfO2 basis
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: zirconium
bp
5000 °C (lit.)
mp
2700 °C (lit.)
density
5.89 g/mL at 25 °C (lit.)
anion traces
silicate (as SiO2): ≤3000 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤2000 mg/kg
cation traces
Fe: ≤300 mg/kg, Ti: ≤1000 mg/kg
SMILES string
O=[Zr]=O
InChI
1S/2O.Zr
InChI key
MCMNRKCIXSYSNV-UHFFFAOYSA-N
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)