Przejdź do
14602
Zirconium
≥97.0% Zr + Hf basis, powder
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Zr
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
91.22
UNSPSC Code:
12141751
PubChem Substance ID:
EC Number:
231-176-9
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥97.0% Zr + Hf basis
form
powder
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: zirconium
resistivity
40 μΩ-cm, 20°C
impurities
≤3% hafnium (Hf)
bp
4377 °C (lit.)
mp
1852 °C (lit.)
density
6.5 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Zr]
InChI
1S/Zr
InChI key
QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
Packaging
bottled under inert gas
Other Notes
A -D suffix exists for administrative purposes only.
All -D packages are 100% the same product, same quality, same specification as the package sizes previously sold without a -D.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Zirconium
pictograms
Flame
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Pyr. Sol. 1 - Water-react. 1
supp_hazards
Klasa składowania
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)