Przejdź do zawartości
14424
Zinc chloride
purum, dry, ≥98%
Synonim(y):
Dichlorozinc
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
ZnCl2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
136.30
EC Number:
231-592-0
UNSPSC Code:
12352300
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
1 mmHg ( 428 °C)
grade
purum
assay
≥98%
quality
dry
impurities
≤0.3% total nitrogen (N), ≤1.5% oxide chloride (as ZnO)
mp
293 °C (lit.)
anion traces
sulfate (SO42-): ≤3000 mg/kg
cation traces
Fe: ≤50 mg/kg, Pb: ≤20 mg/kg
SMILES string
[Cl-].[Cl-].[Zn++]
InChI
1S/2ClH.Zn/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChI key
JIAARYAFYJHUJI-UHFFFAOYSA-L
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Zinc chloride
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)