Merck
13903
Strontium carbonate
puriss., ≥97.0%
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
SrCO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
147.63
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
EC Number:
216-643-7
MDL number:
Assay:
≥97.0%
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
puriss.
assay
≥97.0%
impurities
≤0.002% heavy metals (as Pb), ≤0.1% total nitrogen (N)
density
3.7 g/mL at 25 °C (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
cation traces
Ba: ≤1%, Ca: ≤700 mg/kg, Fe: ≤20 mg/kg
SMILES string
[Sr++].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Sr/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+2/p-2
InChI key
LEDMRZGFZIAGGB-UHFFFAOYSA-L
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Strontium carbonate
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)