Przejdź do
13651
Nickel(II) sulfate hexahydrate
puriss., ≥99%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
NiSO4 · 6H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
262.85
EC Number:
232-104-9
UNSPSC Code:
12352300
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor density
2.07 (vs air)
grade
puriss.
assay
≥99%
pH
4-6 (20 °C, 5%)
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
cation traces
As: ≤10 mg/kg, Cd: ≤50 mg/kg, Co: ≤100 mg/kg, Cu: ≤20 mg/kg, Fe: ≤50 mg/kg, Pb: ≤20 mg/kg, Zn: ≤50 mg/kg
SMILES string
O.O.O.O.O.O.[Ni++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Ni.H2O4S.6H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);6*1H2/q+2;;;;;;;/p-2
InChI key
RRIWRJBSCGCBID-UHFFFAOYSA-L
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nickel(II) sulfate hexahydrate
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A Inhalation - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
target_organs
Respiratory Tract
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
10101-97-0
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)