Merck
13013
Lithium chloride
puriss., anhydrous, ≥98%
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
LiCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
42.39
EC Number:
231-212-3
UNSPSC Code:
12352300
MDL number:
eCl@ss:
38050203
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
grade
puriss.
assay
≥98%
impurities
≤0.001% heavy metals (as Pb)
mp
605 °C (lit.)
anion traces
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
cation traces
Ca: ≤100 mg/kg, Fe: ≤10 mg/kg, K: ≤100 mg/kg, Na: ≤200 mg/kg
SMILES string
[Li+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Li/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
KWGKDLIKAYFUFQ-UHFFFAOYSA-M
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Lithium chloride
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)