Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
96 tests | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1860,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1860,00 zł
Nazwa produktu
HybriScan™D Cronobacter spp., suitable for microbiology
manufacturer/tradename
(HybriScan™)
Quality Segment
technique(s)
microbe id | in situ hybridization: suitable
application(s)
food and beverages, microbiology
storage temp.
2-8°C
suitability
Cronobacter spp.
General description
Application
Features and Benefits
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description suitable for microbiology | description suitable for microbiology | description suitable for microbiology | description suitable for environmental, microbiology, suitable for microbe id | in situ hybridization |
| manufacturer/tradename (HybriScan™) | manufacturer/tradename (HybriScan™) | manufacturer/tradename (HybriScan™) | manufacturer/tradename (HybriScan™) |
| suitability Cronobacter spp. | suitability Escherichia coli, coliforms | suitability Salmonella spp. | suitability bacteria |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| application(s) food and beverages, microbiology | application(s) microbiology, agriculture | application(s) food and beverages, microbiology | application(s) environmental |
| technique(s) microbe id | in situ hybridization: suitable | technique(s) microbe id | in situ hybridization: suitable | technique(s) microbe id | in situ hybridization: suitable | technique(s) microbe id | in situ hybridization: suitable |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under HybriScan™D Cronobacter spp.
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1A
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?