Przejdź do
12832
3-(2-Benzoxazolyl)umbelliferyl acetate
≥98.0% (HPLC)
Synonim(y):
7-Acetoxy-3-(2-benzoxazolyl)coumarin
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H11NO5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
321.28
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
5985817
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥98.0% (HPLC)
solubility
DMF: soluble, DMSO: soluble, dioxane: soluble
fluorescence
λex 410 nm; λem 468 nm in 50 mM Tris pH 8.0 (esterase)
suitability
suitable for fluorescence
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(=O)Oc1ccc2C=C(C(=O)Oc2c1)c3nc4ccccc4o3
Application
The reagent has absorption maxima in the UV range but weak blue fluorescence; however, enzymatic hydrolysis converts it into highly fluorescent anionic molecule.
suitable as fluorogenic substrate for esterases
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)