Merck
12553
Benzene
puriss., absolute, over molecular sieve (H2O ≤0.005%), ≥99.5% (GC)
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
78.11
EC Number:
200-753-7
UNSPSC Code:
12352002
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
969212
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor density
2.77 (vs air)
vapor pressure
166 mmHg ( 37.7 °C), 74.6 mmHg ( 20 °C)
grade
absolute, puriss.
assay
≥99.5% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
1043 °F
quality
over molecular sieve (H2O ≤0.005%)
expl. lim.
8 %
refractive index
n20/D 1.501
bp
80 °C (lit.)
mp
5.5 °C (lit.)
density
0.874 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
c1ccccc1
InChI
1S/C6H6/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H
InChI key
UHOVQNZJYSORNB-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Benzene
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1A - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
target_organs
Blood
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
12.2 °F
flash_point_c
-11 °C
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
71-43-2
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)