Merck
11648
Borax Anhydrous
anhydrous, ≥98%, granular (dry)
Synonim(y):
Sodium tetraborate
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Na2B4O7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
201.22
EC Number:
215-540-4
UNSPSC Code:
12352302
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98%
form
granular (dry)
impurities
≤0.005% heavy metals (as Pb)
anion traces
chloride (Cl-): ≤1000 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤500 mg/kg
cation traces
Fe: ≤50 mg/kg
SMILES string
[Na+].[Na+].[O-]B1Ob2ob([O-])ob(O1)o2
InChI
1S/B4O7.2Na/c5-1-7-3-9-2(6)10-4(8-1)11-3;;/q-2;2*+1
InChI key
UQGFMSUEHSUPRD-UHFFFAOYSA-N
Legal Information
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Borax Anhydrous
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
1330-43-4
CAS No.
1330-43-4
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)