Informacje o tej pozycji
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC), 96.5-103.5% (wt.)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
greener alternative product characteristics
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
mp
177-183 °C, 178-181 °C (lit.)
application(s)
environmental
format
neat
greener alternative category
SMILES string
CC(C)(c1cc(Br)c(O)c(Br)c1)c2cc(Br)c(O)c(Br)c2
InChI
1S/C15H12Br4O2/c1-15(2,7-3-9(16)13(20)10(17)4-7)8-5-11(18)14(21)12(19)6-8/h3-6,20-21H,1-2H3
InChI key
VEORPZCZECFIRK-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Packaging
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3,3′,5,5′-Tetrabromobisphenol A
wgk
WGK 2
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
flash_point_f
No data available
flash_point_c
No data available
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
79-94-7
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?