Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H5OCH2CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
138.16
EC Number:
204-589-7
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
1364011
MDL number:
agency
USP/NF, tested according to Ph. Eur.
form
liquid
bp
244-246 °C
mp
11-13 °C
density
1.107 g/mL at 20 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
SMILES string
OCCOc1ccccc1
InChI
1S/C8H10O2/c9-6-7-10-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2
InChI key
QCDWFXQBSFUVSP-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Phenoxyethanol
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
258.8 °F - closed cup
flash_point_c
126 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?