Przejdź do zawartości
08380
5-Amino-1,3,4-thiadiazole-2-thiol
technical, ≥97.0% (T)
Synonim(y):
2-Amino-5-mercapto-1,3,4-thiadiazole
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C2H3N3S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
133.20
EC Number:
219-078-4
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
81728
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
technical
assay
≥97.0% (T)
mp
235 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
Nc1nnc(S)s1
InChI
1S/C2H3N3S2/c3-1-4-5-2(6)7-1/h(H2,3,4)(H,5,6)
InChI key
GDGIVSREGUOIJZ-UHFFFAOYSA-N
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)