Przejdź do
08123
1-Decanesulfonyl chloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)9SO2Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
240.79
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
SMILES string
CCCCCCCCCCS(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C10H21ClO2S/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-14(11,12)13/h2-10H2,1H3
InChI key
WCKKWABZCCKDTN-UHFFFAOYSA-N
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)