Przejdź do zawartości
07725
Methyl 2-amino-4,5-dimethoxybenzoate
≥98.0% (HPLC/NT)
Synonim(y):
Methyl 4,5-dimethoxyanthranilate, Methyl 6-aminoveratrate
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H13NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
211.21
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
247-967-7
Beilstein/REAXYS Number:
2724754
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPLC/NT)
form
powder or crystals
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
128-133 °C
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
COC(=O)c1cc(OC)c(OC)cc1N
InChI
1S/C10H13NO4/c1-13-8-4-6(10(12)15-3)7(11)5-9(8)14-2/h4-5H,11H2,1-3H3
InChI key
QQFHCCQSCQBKBG-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)